Learn More
BDCS, Silylierungsreagenz, AcroSeal™, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-62173
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
1185092-02-7
C6H15ClSi·C3H4N2
218.8
MFCD00000501
IFLPAOFWVBWJPG-UHFFFAOYSA-N
bdcs silylation reagent, bdcs, silylation reagent, acroseal, him; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyldimethylchlorosilane imidazole, t-butyl-dimethylsilyl chloride-imidazole, imidazole; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyl-chloro-dimethylsilane; 1h-imidazole
2724131
Tert-Butyl-Chlor-Dimethylsilan;1H-Imidazol
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl.C1=CN=CN1
1185092-02-7
C6H15ClSi·C3H4N2
218.8
MFCD00000501
IFLPAOFWVBWJPG-UHFFFAOYSA-N
bdcs silylation reagent, bdcs, silylation reagent, acroseal, him; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyldimethylchlorosilane imidazole, t-butyl-dimethylsilyl chloride-imidazole, imidazole; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyl-chloro-dimethylsilane; 1h-imidazole
2724131
Tert-Butyl-Chlor-Dimethylsilan;1H-Imidazol
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl.C1=CN=CN1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material BDCS
Farbe Gelb
Dichte 0.9590g/mL
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420
Menge 100 mL
Fieser 07,184; 01,489; 03,157; 08,255
Relative Dichte 0.959
Formelmasse 218.8
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BDCS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.