Learn More
BD Vacutainer BD Vacutainer™ EST Tube
Beschreibung
- Evacuated secondary tube (EST)
- No additives
- Suitable as a secondary tube for anti-coagulated blood samples, for example for taking plasma samples from blood bags
- Can also be used as a discard tube
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Kein Additiv |
| Material | PET |
| Kapazität (metrisch) | 11 mL |
| Röhrchengröße | 16 x 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Secondary tube for anti-coagulated blood samples. |
| Markertyp | Papier |