Learn More
BD Stemflow™ Human Pluripotent-Stammzellsortierungs- und Analyse-Kit
Analysiert Populationen lebender und fixierter Zellen zur Expression von Pluripotenzmarkern und Differenzierungsmarkern und zur Sortierung lebender Populationen pluripotenter Stammzellen und ihrer Derivate
Marke:  BD 560461
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
Artikelnummer. 15850219
  • 1755.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Reagenzien in diesem Kit enthalten Natriumazid. Natriumazid liefert hochgiftige Stickstoffwasserstoffsäure unter sauren Bedingungen. Saure Verbindungen müssen vor der Entsorgung mit fließendem Wasser verdünnt werden, um eine Ansammlung von potenziell explosiven Ablagerungen in den Leitungen zu vermeiden.
Includes: FITC SSEA-1, PE SSEA-3, Alexa Fluor™ 647 TRA-1-81, FITC Isotyp-Kontrolle, PE Isotyp-Kontrolle, Alexa Fluor 647 Isotyp-Kontrolle, Anti-Maus-Beads, Anti-Ratte-Beads, Negative Beads
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit enthält Reagenzien, die zur Durchführung der mehrfarbigen Durchflusszytometrie an humanen pluripotenten Stammzellen wie humanen embryonalen Stammzellen (hESCs) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) erforderlich sind.
  • Reaktivität: Human
  • Größe: 50 Tests
Spezifikation
Spezifikation
FITC SSEA-1, PE SSEA-3, Alexa Fluor™ 647 TRA-1-81, FITC Isotypenkontrolle, PE-Isotypenkontrolle, Alexa Fluor™ 647 Isotypenkontrolle, Anti-Maus-Beads, Anti-Ratte-Beads, negative Beads
50 Tests