missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Rekombinantes Human-Monozyt-Chemoattraktant-Protein-3

Artikelnummer. 15817818
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15817818

Marke: BD 554629

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Humanes Monozyt-Chemoattraktant Protein-3 (MCP-3)

MCP-3 Merkmale:

  • Mitglied der CC-Chemokin-Familie
  • Hergestellt aus Monozyten, Thrombozyten, Fibroblasten und der Osteosarkom-Zelllinie MG-63
  • Zu den Zielzellen gehören Monozyten, Lymphozyten, Basophile, Eosinophile, NK-Zellen, dendritische Zellen und Neutrophilen
  • Maximaler Aktivitätsbereich: 50–200 ng/ml

  • ELISA-Standard
  • Bioassay

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 200 μg/ml
Typ PharMingen™ rekombinantes humanes Monozyt-Chemoattraktant-Protein-3
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, FA, Standard
Menge 500 μg
Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt