Learn More
BD Rekombinantes Human-Interleukin-7 (IL-7)
Artikelnummer. 15827808 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 μ g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15827808 5 μ g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15827808 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 554608
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Potenter Wachstumsfaktor für lymphoide Zellen, der prä-B-, pro-B- und frühe T-Zellen betrifft
Gefriergetrocknet, aus einer Lösung aus 0.22 ++m steril gefiltertem PBS und mit 50 μg Rinderserumalbumin pro ++g Zytokin
  • Reaktivität: Human
  • Lagerungspuffer: Gefriergetrocknet in wässriger Pufferlösung mit BSA
Enzym-Linked Immunosorbent-Assay Standard, Bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -80 °C
Menge 5 μ g
Quelle Human
Nur für Forschungszwecke