missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD 10 %-Kaliumhydroxid-Reagenz-Tropfpipette

Artikelnummer. 11759032
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Packung
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11759032 50 Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11759032 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 261191

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Identifizieren Sie Mikroorganismen, ohne Reagenzien zu mischen oder zu messen

Um Tests durchzuführen, drücken Sie die Pipette zusammen, um die Ampulle zu zerdrücken. Drehen Sie die Pipette um, um bequem Tropfen für Tropfen zu dispensieren.

  • Die Pipette enthält einen hermetisch in einer Ampulle versiegelten Tagesvorrat an Reagenz oder Färbemittel
  • Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten Einheitlichkeit und Genauigkeit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Reagenzien/Farbstoff-Tropfpipetten
Menge 50 Packung
Zertifizierung/Konformität CE
Enthält Wert einer eintägigen Färbung
Format Pipette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird bei der Untersuchung von direkten Abstrichen für Pilzelemente verwendet.
Lagerungsbedingungen 15 bis 30 °C
Färbemitteltyp Kaliumhydroxid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10% Potassium Hydroxide Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.