Learn More
BD Pipette für Eisenchlorid-Reagenz
Artikelnummer. 17322451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Packung
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17322451 50 Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17322451 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 261190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.80 CHF
    86.25 CHF / 50 Stück
    Sparen 3.55 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Identifizieren Sie Mikroorganismen, ohne Reagenzien zu mischen oder zu messen
Um Tests durchzuführen, drücken Sie die Pipette zusammen, um die Ampulle zu zerdrücken. Drehen Sie die Pipette um, um bequem Tropfen für Tropfen zu dispensieren.
  • Die Pipette enthält einen hermetisch in einer Ampulle versiegelten Tagesvorrat an Reagenz oder Färbemittel
  • Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten Einheitlichkeit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 Packung
Zertifizierung/Konformität CE
Format Pipette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird bei der Differenzierung von Organismen verwendet, die zur Phenylalanin-Deamination fähig sind
Lagerungsbedingungen 15 bis 30 °C
Volumen (metrisch) 0.5 mL
Produkttyp Reagenzien/Farbstoff-Tropfpipetten