Learn More
BD Propidium Iodide Staining Solution, 2ml
Click to view available options
Menge:
2 ml
Conditionnement:
1 Stück
Description
- Wird im orangen Bereich des Spektrums mit einem Bandpassfilter von 562 bis 588 nm erkannt
- Wird zur Beurteilung der Integrität der Plasmamembran (PM) in Annexin V Apoptose-Assays verwendet
Durchflusszytometrie
Spécification
Spécification
| Typ | Pharmingen Propidiumiodid-Färbelösung |
| Menge | 2 ml |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu