missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Fertigmedien in Flaschen Flüssiges Thioglycolat (doppelt verpackt)
Click to view available options
:
Flüssiges Thioglycolat-Medium; 100 ml
Beschreibung
Sofort einsatzbereit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Inhalt und Lagerung | 5 bis 25 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Flüssiges Thioglykolat-Medium |
| Füllvolumen | 100 mL |
| Zusammensetzung | Hefeextrakt 5 g/l, pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, Glucose 5 g/l, L-Cystin 0,5 g/l, Natriumchlorid 2,5 g/l, Natriumthioglycolat 0,5 g/l, Agar 0,75 g/l, Resazurin 0,001 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilitätstests von Biologika in sterilen Füllräumen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 10/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur