Learn More
Plus-Permeabilisierungspuffer, BD
Artikelnummer. 15891199
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15891199
Marke: BD Biosciences 561651
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Speziell formuliert für die immunfluoreszierende Färbung von integriertem BrdU zur durchflusszytometrischen Analyse
  • Wird als Färbeverstärker und als sekundäres Permeabilisationsreagenz verwendet
  • Sollte nur mit festen Zellproben verwendet werden
Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Permeabilisierungspuffer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszierende Färbung des integrierten BrdU zur durchflusszytometrischen Analyse, Färbeverbesserung und sekundäres Permeabilisierungsreagenz, intrazelluläre Färbung
Menge 10 ml