Beschreibung
- Die Violette Lebendzellen-Caspase-Sonde wird vom violetten Laser (mit einem Anregungsmaximum von 403 nm) angeregt und hat ein Fluoreszenz-Emissionsoptimum von 454 nm.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 Tests |
| Reaktivität | Mensch, Maus |
| Produkttyp | Violette Lebendzellen-Caspase-Sonde |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie) |