Learn More
BD ELISA-Set für Maus-IL-6
Für Immunassay-Protokolle
Marke: BD 555240
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
Includes: Capture-Antikörper: Monoklonaler Anti-Maus-IL-6-Antikörper
Nachweisantikörper: Monoklonaler, biotinylierter, anti-Maus-IL-6-Antikörper
Enzymreagenz: Streptavidin-Meerrettichperoxidase-Konjugat (SAv-HRP)
Normen: Rekombinantes Maus IL-6, gefriergetrocknet
Anleitung/Analysenzertifikat
Beschreibung
- Enthält Komponenten, die für die Entwicklung von Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) erforderlich sind
- Für natürliches oder rekombinantes Maus IL-6 in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
Spezifikation
Maus-IL-6 – ELISA-Kit | |
Zur Entwicklung von ELISA für natürliches oder rekombinantes Maus-IL-6 in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen | |
2 °C bis 8 °C |
Zwanzig 96-Well-Platten | |
Monoklonaler Anti-Maus-IL-6-(Capture-)Antikörper, Biotinylierter monoklonaler Anti-Maus-IL-6-(Nachweis-)Antikörper, Anleitung/Analysenzertifikat, Gefriergetrockneter rekombinanter Maus-IL-6 (Standard), Streptavidin-HRP-Konjugat |
Nur für Forschungszwecke