Learn More
BD Hämatopoetisches Maus-Stamzellen- und Progenitor-Zellisolationskit
Alle ansehen BD Biosciences ProdukteBeschreibung
Includes
Monoklonale Antikörper, Isotypkontrollen und andere Färbemittel, Durchflusszytometrie-Kompensationsperlen, Protokolle und Analysenrichtlinien
Zur Durchführung einer Zellsortierung per mehrfarbigen Durchflusszytometrie von hämatopoetischen Vorläuferzellen (HPCs) und hämatopoetischen Stammzellen (HSCs) aus Maus-Knochenmarkproben
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | CD34 FITC, c-Kit PE, Sca-1 PE-Cy™7 und Lineage Cocktail APC, Isotypkontrollen, 7-AAD, BD™ CompBead Kompensationspartikel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Enthält | Monoklonale Antikörper, Isotypkontrollen und andere Färbemittel, Kompensations-Beads für die Durchflusszytometrie, Protokolle und Analysenrichtlinien |
| Menge | 100 Tests |
Nur für Forschungszwecke