Learn More
Maus Fuchsp3 Pufferset, BD
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Maus Foxp3-Fixierkonzentrat (20 x), Maus Foxp3-Zellpermeabilisierungskonzentrat (5 x)
- Optimiert für die Verwendung mit Foxp3 mAb Klon MF23
- Erfassen Sie mindestens 15,000 bis 25,000 CD4-positive Lymphozyten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Maus Foxp3 Puffersatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intrazelluläre Färbung von Maus Foxp3, Oberflächenfärbung geeigneter CD-Marker, für Foxp3 mAb Klon MF |
| Menge | Je |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mouse Foxp3 Buffer Set
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde
Nur für Forschungszwecke