Learn More
BD MitoScreen Durchflusszytometrie-Detektionskit für das Potenzial der mitochondrialen Membran
Artikelnummer. 15896598 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15896598 100 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15896598 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 551302
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
JC-1 Farbstoff- und Assaypuffer
Enthält JC-1, das für die Verwendung in der Durchflusszytometrie optimiert wurde, sowie 10 im Assaypuffer
  • Enthält 100 % JC-1 (5,5',6,6-Tetrachloro-1,1 ',3,3 '-Tetraethylbenzimidazolcarbocyanin-Iodid)-Farbstoff, ein Reizstoff
  • JC-1 wird normalerweise mit der 488 nm-Linie eines Argon-Ionen-Lasers angeregt, während die monomere Form bei 527 nm und J-Aggregate bei590 nm emittieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RUO
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Enthält JC-1 Farbstoff- und Assaypuffer: 100 % JC-1 (5,5',6,6‘-Tetrachloro-1,1',3,3‘-Tetraethylbenzimidazolcarbocyanin-Iodid)-Farbstoff, ein Reizstoff
Anzahl Tests 100
Menge 100 Tests
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer