Learn More
BD Microtainer MAP K2EDTA Röhrchen VE= 200 Stück
Artikelnummer. 13224999
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 bis 500 μl
Zusatzstoff:
1,0 mg K2 EDTA
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zusatzstoff Packungsgröße
13224999 250 bis 500 μl 1,0 mg K2 EDTA 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13224999 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 363706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Probenahme, den Transport und die automatisierte Verarbeitung von Hautpunktionsproben von Säuglingen, Kindern, Geriatrie-, Onkologie- und Intensivpatienten
Das BD Microtainer MAP Röhrchen wurde entwickelt, um die Durchlaufzeit, Sicherheit und Genauigkeit der Kapillarblutentnahme und -tests bei Patienten mit begrenztem Blutvolumen wie Säuglingen, Kindern, Onkologiepatienten und älteren Patienten zu verbessern.
  • Optimiert Abläufe durch automatisierte Verarbeitung Ihrer entnommenen Hämatologie-Proben
  • Erhöht die Patientensicherheit durch die Aufnahme von Patientenidentifikationsetiketten in Originalgröße zum Zeitpunkt der Entnahme
  • Verbessert den Arbeitsablauf durch einteilige Konstruktion, keine zu montierenden Teile, keine zu verwerfenden kontaminierten Teile
  • Latexfrei, Einwegartikel und unsteril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Produkttyp MAP Mikroröhrchen für automatisierten Prozess
Zusatzstoff 1,0 mg K2 EDTA
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 250 bis 500 μl
Verschluss inklusive Ja
Verschlussfarbe Lavendel