Beschreibung
Includes
Antikoagulans/Verdünnungsmittel, Pufferlösung, Langzeitspeicherlösung (LTSS), RNase Lösung, Maus Anti-CD71-Antikörper, DNA-Färbung, Thrombozytenantikörper, biologische Standards (positive Kontrollproben, negative Kontrollproben, CD71-negative Einstellproben und Malaria Biostandard Blutproben), CD-ROM
- Reaktivität: Maus
- Größe: 60 Tests
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RUO |
| Inhalt und Lagerung | -75 bis -85 °C |
| Enthält | Antikoagulans/Verdünnungsmittel, Pufferlösung, Langzeitspeicherlösung (LTSS), RNase-Lösung, Maus Anti-CD71-Antikörper, DNA-Färbemittel, Thrombozyten-Antikörper, biologische Standards, CD-ROM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung von Maus-Blutproben |
| Anzahl Tests | 60 |
| Menge | 60 Tests |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |