Learn More
BD Micro-Fine™ kontaktaktivierte Lanzette
Artikelnummer. 12997636
Click to view available options
Tiefe (metrisch) Kanüle:
1,5 mm
1,8mm
2.0 mm
Nadel-Gauge:
16.5 g
21g
30g
Farbe:
Blau
Rosa
Violett
Durchflussart:
Geringer Durchfluss
Hoher Durchfluss
Mittlerer Fluss
Packungsgröße:
200 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 12997636
Marke: BD 366593
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wurde mit Blick auf eine positive Patientenerfahrung entwickelt. BD™ Microtainer™ kontaktaktivierte Lanzetten sorgen für eine gleichbleibende Durchstichtiefe und genaue Positionierung, um die Notwendigkeit zum Wiederholen von Durchstichproben zu minimieren. Mit ergonomischem Griff und automatischem Lanzettenrückzug.
Diese kontaktaktivierten Lanzetten sind Teil der BD Microtainer™ Kapillarproduktlinie. Dieses System wurde entwickelt, um Sicherheit, Genauigkeit und Komfort für die Kapillarblutprobennahme zu bieten, um den unterschiedlichen Probenanforderungen gerecht zu werden und den Anforderungen der empfindlichsten Patienten gerecht zu werden.
  • Verfügt über ein ergonomisches Design für einen komfortablen, sicheren Griff, der Wegrutschen beim Einstechen minimiert
  • Das intuitive, einstufige Verfahren ermöglicht schnelles, präzises Einstechen bei minimalem Schulungsaufwand
  • Wird nur aktiviert, wenn es positioniert und gegen die Haut gedrückt wird
  • Erzeugt eine konsistente Einstichtiefe, unabhängig von der Technik des Arztes
  • Deckt nur einen kleinen Bereich ab, um eine bessere Sichtbarkeit der Prüfstelle und eine genauere Positionierung zu gewährleisten
  • Das Design verhindert die Wiederverwendung von Produkten und verringert so die Kontaminationsgefahr
  • Das automatische Zurückziehen der Lanzette in das Gerät minimiert die Verletzungsgefahr
  • Die Chargennummer ist auf jeder Lanzette lasergraviert, um das Tracking zu erleichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rosa
Tiefe (angloamerikanisch) Kanüle 0,07 in.
Tiefe (metrisch) Kanüle 1,8mm
Einwegprodukt Ja
Durchflussart Mittlerer Fluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicher für Ärzte und Patienten
Nadel-Gauge 21g
Menge 2000/Packung
Sterilität Steril
Breite (metrisch) Sägeblatt 0,8mm
Produkttyp Kontaktaktivierte Lanzetten mit automatischem/permanentem Nadelrückzug