Learn More
BD MacroVue™ RPR-Karten und -Komponenten
Artikelnummer. p-113343
Click to view available options
Menge:
10 Packung
Typ:
RPR-Kontrollkarten
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17352421
Marke: BD 276709
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For large-scale testing in public health and clinical laboratories
Die RPR Card Antigen-Suspension ist ein auf Kohlenstoffpartikeln basierendes Cardiolipin-Antigen1, das Reagin erkennt, eine antikörperähnliche Substanz, die in Serum oder Plasma von syphilitischen Personen und mitunter in Serum oder Plasma von Personen mit anderen akuten oder chronischen Erkrankungen vorhanden ist. Das Reagin bindet an das Testantigen, das aus Cardiolipin-Lecithin-beschichteten Cholesterinpartikeln besteht und eine makroskopische Flockung verursacht.
  • CLIA-Komplexität: Moderat
  • Nichttreponemaler Test
  • Zum serologischen Nachweis von Syphilis, wie beschrieben in A Manual of Tests for Syphilis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisbare Analyten Reagin (Syphilis)
Typ RPR-Kontrollkarten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für umfangreiche Testungen in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und klinischen Laboren
Enthält BD MacroVue RPR Kontrollkarten, 18 mm, rund
Menge 10 Packung