Learn More
BD Ensemble d’agitateur rotatif pour test RPR sur carte Macro-Vue™ modèle 51
Code produit 12744467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
100 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
12744467 100 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12744467 Fournisseur BD Code fournisseur 278051
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
À utiliser avec BD Macro-Vue RPR et d’autres kits de test sur carte
  • L’emballage de l’agitateur rotatif L4978051 contient un agitateur rotatif, une plateforme de 5 x 7 po et un couvercle d’humidification
  • Un ensemble d’accessoires L4977979 qui contient une plateforme d’agitateur rotatif de 7 x 15 po et deux couvercles d’humidification est également disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 100 tr/min
Type de produit Ensemble d’agitateur rotatif
Comprend 1 couvercle d’humidification
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.