Learn More
BD Macro-Vue™ Modell 51 RPR Card Testrotator-Paket
Artikelnummer. 12744467
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
100 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
12744467 100 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12744467 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 278051
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit BD Macro-Vue RPR und anderen Kartentestausrüstungen
  • Rotatorpaket L4978051 enthält einen Rotator, eine 5 x 7-Zoll-Plattform und eine Befeuchtungsabdeckung
  • Außerdem ist das Zubehörpaket L4977979 erhältlich, das eine 7 x 15-Zoll-Rotatorplattform und zwei Befeuchtungsabdeckungen enthält
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 100 U/min
Produkttyp Rotator-Paket
Enthält 1 Befeuchtungsabdeckung