Learn More
BD Luer-Lok™ Einwegspritzen ohne Nadeln
Artikelnummer. 13530360
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
20 mL
30 ml
Graduierungen:
0,2 ml
1 ml
Anschlusstyp:
Luer Lock
Luer-Spitze
Slip-Spitze
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 13530360
Marke: BD 302832
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
PrecisionGlide™ and Yale™ disposable and reusable needles are available
  • Supplied with tip shield
  • All syringes are for general purposes
  • 14-827-52 control syringe
  • Slip tip, Luer-Lok™ tip/cap available separately
Syringes with two capacities listed are dual scale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Graduierungen 1 ml
Nummer der Kanülenspitze No Needle Included
Volumen (metrisch) 30 ml
Anschlusstyp Luer Lock