Learn More
BD Luer-Lok™ Einwegspritzen ohne Nadeln
PrecisionGlide™ and Yale™ disposable and reusable needles are available
Marke:  BD 07940-18
Additional Details : Gewicht : 0.68000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11776178
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
PrecisionGlide™ and Yale™ disposable and reusable needles are available
  • Supplied with tip shield
  • All syringes are for general purposes
  • 14-827-52 control syringe
  • Slip tip, Luer-Lok™ tip/cap available separately
Syringes with two capacities listed are dual scale.
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
No Needle Included
20 mL
Luer Tip