Learn More
BD Luer-Lok™ Einwegspritzen ohne Nadeln
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
20 mL
30 ml
Graduierungen:
0,2 ml
1 ml
Anschlusstyp:
Luer Lock
Luer-Spitze
Slip-Spitze
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
40 Stück
Beschreibung
PrecisionGlide™ and Yale™ disposable and reusable needles are available
- Supplied with tip shield
- All syringes are for general purposes
- 14-827-52 control syringe
- Slip tip, Luer-Lok™ tip/cap available separately
Syringes with two capacities listed are dual scale.
Spezifikation
Spezifikation
| Graduierungen | 1 ml |
| Nummer der Kanülenspitze | No Needle Included |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |
| Anschlusstyp | Luer Lock |