Learn More
BD Sortierkit für menschliche Neuralzellen
Click to view available options
Menge:
10 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
- PE-Maus/Anti-Human-CD24
- PerCP-Cy5.5 Maus/Anti-Human-CD271
- PerCP-Cy5.5 Maus/Anti-Human-CD44
- PE-Cy7 Maus/Anti-Human-CD15
- APC Maus/Anti-Human-CD184
- PE-Maus-IgG1, k Isotypkontrolle
- PE-Cy7 Maus-IgM, k Isotypkontrolle
- APC-Maus IgG1, k Isotypkontrolle
- Negativkontrolle CompBead Plus
- Anti-Maus Ig, k CompBead Plus
- PerCP-Cy5.5 Maus-IgG1, k Isotypkontrolle
Diese Methode reduziert die Variabilität zwischen NSC-Isolierungen erheblich im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie der manuellen Isolierung. Darüber hinaus können vier der fünf enthaltenen Konjugate verwendet werden, um Neuronen von Glia von differenzierten NSCs zu isolieren.
- NSCs werden aus der heterogenen Zellkultur unter Verwendung der enthaltenen Antikörperkonjugate mit einem Marker für fünf Zelloberflächen sortiert
Spezifikation
Spezifikation
| Reaktivität | Human |
| Menge | 10 Tests |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konzipiert für die Isolierung neuronaler Stammzellen (NSCs) aus humanen pluripotenten Stammzellen oder die Isolierung von Neuronen und Gliazellen aus differenzierten NSCs |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |