Learn More
BD Analysekit für Pluripotente Stammzellen für (Human und Maus)
Artikelnummer. 15870229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15870229 50 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält 4 % Paraformaldehyd (PFA) und wird als schädlich eingestuft
Artikelnummer. 15870229 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 560477
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält 4 % Paraformaldehyd (PFA) und wird als schädlich eingestuft
Includes
SSEA-4 , Okt3/4 und SSEA-1
Zur Analyse von Zellen für die Expression von Zelloberflächen- und intrazellulären Pluripotenzmarkern und Differenzierungsmarkern
Bietet die Reagenzien, die zur Durchführung der mehrfarbigen Durchflusszytometrie an humanen embryonalen Stammzellen (hESCs), murinen embryonalen Stammzellen (mESCs) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) erforderlich sind.
Durchflusszyt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Enthält SSEA-4 Alexa Fluor™ 647, Oct3/4 PerCP-Cy™ 5.5, SSEA-1 PE, Isotyp-Kontrollantikörper, BD Cytofix™ Fixierpuffer, BD Perm/Wash™ Puffer, BD™ compBead Plus-Kompensation
Menge 50 Tests
Nur für Forschungszwecke