Learn More
BD Intrazelluläres Zytokin-2 Human, positive Kontrollzellen, MiCK-2
Alle ansehen BD Biosciences ProdukteBeschreibung
Includes
5x106 aktivierte humane PBMCs (20 Testproben bei 2.5 x 105 Zellen/Test), fixiert und suspendiert in 1 ml (10%iges Dimethylsulfoxid und 90%iges fötales Kälberserum)
- Enthält Zellen, die nachweisbare Konzentrationen intrazellulären IL-3, IL-4, IL-10, IL-13 und GM-CSF exprimieren
- Gewonnen durch Stimulierung von humanen PBMCs in Gegenwart eines Proteintransport-Hemmers
- Die geernteten Zellen wurden fixiert und anschließend in 1 ml von 10%igem Dimethylsulfoxid und 90%igem fötalen Kälberserum bei -80 ° gelagert.
- Konzentration: 5x106 Zellen/ml
Intrazelluläre Färbung, Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Hellbraun |
| Konzentration | 5 x 106 Zellen/ml |
| Nachweis von | IL-3, IL-4, IL-10,IL-13 und GM-CSF |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intrazelluläre Färbung |
| Menge | 1 ml |
| Inhalt und Lagerung | ≈5 x 106 aktivierte humane PBMCs (20 Testproben mit 2,5 x 105 Zellen/Test), fixiert und suspendiert in 1 ml. -80 °C |
| Reaktivität | Human |
| Format | Gefroren |
Nur für Forschungszwecke.