Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD62L
Artikelnummer. 15894809
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15894809 25 Tests 1 Stück
15894749 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894809 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 566174
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CD62L wird auf Neutrophilen, Monozyten, T- und B-Lymphozyten-Untergruppen und NK-Zellen exprimiert. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD62L DRAG-56-Antikörper erkennt das gleiche Antigen wie LAM-1 und hemmt spezifisch > 90 % der Bindung humaner Lymphozyten an hochendothelialen Venolen (HEV) im gefrorenen ZustandAbschnitte von peripheren, aber nicht Schleimhaut-Lymphoidgeweben.
  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon&trade ; BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp BV480 Maus Anti-Human CD62L
Menge 25 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität Human (QK-Tests)
Form BV480.
Probenvolumen 5 μl
Inhalt und Lagerung Unverdünnt bei 4 °C lagern
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid