missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BV480 Maus/Anti-Human-CD5

Artikelnummer. 15864829
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15864829 25 Tests 1 Stück
15804769 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15864829 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 566193

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CD5 ist ein 67 kDa-einkettiges, transmembranes Glykoprotein vom Typ 1, das auf den meisten Thymozyten, den meisten peripheren T-Lymphozyten und einer Subpopulation von B-Zellen exprimiert wird. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD5+ B-Zellen produzieren polyreaktive Antikörper (meist IgM).

  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon&trade ; BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp BV480 Maus Anti-Human CD5
Menge 25 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität Human (QK-Tests)
Form BV480.
Probenvolumen 5 μl
Inhalt und Lagerung Unverdünnt bei 4 °C lagern
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.