missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BV480 Maus/Anti-Human-CD3

Artikelnummer. 15814809
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15814809

Marke: BD 566166

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CD3ε wird auf 70–80 % der normalen Lymphozyten des menschlichen peripheren Blutes und auf 60–85 % der Thymozyten exprimiert. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD3 spielt eine zentrale Rolle bei der Signaltransduktion während der Antigenerkennung. Der UCHT1-Antikörper färbt sowohl die Oberfläche als auch intrazelluläre CD3ε im Gegensatz zu dem anderen CD3-Klon HIT3a, der nur extrazelluläre CD3ε färbt

  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon&trade ; BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp BV480 Maus Anti-Human CD3
Menge 25 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität Human (QK-Tests)
Form BV480.
Probenvolumen 5 μl
Inhalt und Lagerung Unverdünnt bei 4 °C lagern
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt