Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD19
Artikelnummer. 15894799
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15894799 25 Tests 1 Stück
15814749 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894799 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 566164
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CD19 wird während der B-Lymphozyten-Entwicklung von der pro-B-Zelle bis zu den reifen B-Zellstufen exprimiert. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD19 ist an der B-Lymphozyten-Entwicklung, B-Zellaktivierung, Gedächtnis-B-Zellreifung und Toleranzregelung beteiligt. CD19 wurde auf mit CD21/CD35 kolokalisierten Bauchfell-Mastzellen festgestellt. Es wird angenommen, dass es bei der Komplement-vermittelten Mastzellaktivierung eine Rolle spielt.
  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp BV480 Maus Anti-Human CD19
Menge 25 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität Human (QK-Tests)
Form BV480.
Probenvolumen 5 μl
Inhalt und Lagerung Unverdünnt bei 4 °C lagern
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid