missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BV480 Maus/Anti-Human-CD14

Artikelnummer. 15864779
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15864779

Marke: BD 566141

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CD14 wurde als hochgradig affiner Zelloberflächenrezeptor für Lipopolysaccharid-Komplexe (LPS) und LPS bindendes Serumprotein (LPB) identifiziert. BD Horizon™ BV480 Maus-Anti-Human CD14-spezifischer Antikörper reagiert mit interfollikulären Makrophagen, retikulären dendritischen Zellen und einigen Langerhans-Zellen.

  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp BV480 Maus Anti-Human CD14
Menge 100 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität Human (QK-Tests)
Form BV480.
Probenvolumen 5 μl
Inhalt und Lagerung Unverdünnt bei 4 °C lagern
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt