Learn More
BD Hoechst 33342 Lösung
Artikelnummer. 15831459
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15831459 1 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15831459 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 561908
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bioimaging-zertifiziertes Reagenz für fluoreszierende Färbung von DNA und Zellkernen in lebenden oder fixierten Zellen
Hoechst 33342 ist ein Bisbenzimidazol-Farbstoff mit hoher Spezifität für die Bindung an doppelsträngige DNA (bindet bevorzugt an A-T-Basenpaare). Dieser Farbstoff ist nützlich, um doppelsträngige DNA zu beschriften und damit Zellkerne zu visualisieren.
  • Kann bei ∽355 nm durch UV-Lichtquelle angeregt werden (UV-Laserstrahl oder Quecksilberlichtbogenlampe)
  • Emittiert blaues Fluoreszenzlicht beim Emissionsmaximum von ca. 461 nm, wenn es an DNA gebunden ist
  • Ribonukleasebehandlung ist nicht erforderlich, um unspezifische RNA-Färbungen zu vermeiden
  • Konzentration: 1 mg/ml
  • Größe: 1 mg
Biobildgebung/Immunfluoreszenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hoechst 33342 Lösung
Menge 1 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszierende Färbung, Bioimaging, Immunfluoreszenz (IF)
Inhalt und Lagerung 4 °C