Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungsanlagen und Zubehör: Inkubationsgestelle
Click to view available options
Typ:
EZ Inkubationsgestell
Aufnahmevermögen:
Petrischalen (15 bis 18)
Petrischalen (30 bis 33)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Katalysatorfrei und praktisch, zur Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-reicher Umgebungen
- Fasst 15 bis 18 Petrischalen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | EZ Inkubationsgestell |
| Format | Gestell für Boxen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen |
| Aufnahmevermögen | Petrischalen (15 bis 18) |
| Produktlinie | GasPak |
| Menge | Jeweils |
| Größe | Standard |