Learn More
BD GasPak™ 100 Systems
Artikelnummer. 10226925
Change view
Click to view available options
Luftgekühlt:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftgekühlt unitSize
10226925 Nein 1 Stück
16353916 Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226925 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 260626
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Der Ablaufschlauch mit einem Außendurchmesser x 9 in. H (13 x 23 cm) Polycarbonatbehälter; Deckel mit O-Ring-Dichtung (belüftet oder nicht belüftet, je nach Modell); Klemme/Rändelschraube; Katalysator-Reaktionskammer; zwei Katalysatorladungen; autoklavierbares Petrischalengestell aus Edelstahl mit Clips; Kulturröhrchenhalter. Das belüftete Modell wird auch mit Gummischlauch und Schlauchklemme geliefert.
Benötigt
Das unbelüftete Modell (und das belüftete Modell bei Nichtverwendung eines Tanksystems) erfordert eine Einweg-Gasgenerator-Ummantelung.
Vented and non-vented models
  • Stellen Sie alle erforderlichen Komponenten bereit, um anaerobe, mikroaerophile oder CO2-angereicherte aerobe Atmosphären herzustellen
  • Fasst zwölf 100 x 15 mm Petrischalen oder 13 Kulturröhrchen
  • Für eine Vielzahl von Anforderungen sind sowohl belüftete als auch unbelüftete Modelle erhältlich
  • Nicht belüftetes Modell für anaerobe Verfahren
  • Belüftetes Modell für Evakuierungs-Ersatzsysteme mit Tankgasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ 100 System
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schaffung von anaeroben, mikroaerophilen (reduzierter Sauerstoffgehalt) oder CO2-angereicherten Umgebungen
Aufnahmevermögen 100 x 15 mm Petrischalen (12) oder Kulturröhrchen (13)
Enthält Klemme/Rändelschraube, Katalysatorkammer, 2 Katalysatorladungen, Petrischalengestell, Kulturrohrhalter, Gummischlauch
Produktlinie GasPak
Luftgekühlt Nein