Learn More
BD APC BrdU-Fluss-Kit
Marke:  BD 557891
Additional Details : Gewicht : 1.00200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819098
  • 3165.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ein 65 μl-Fläschchen mit fluorochromkonjugierten Anti-BrdU-Antikörper, eine 25-ml-Flasche BD Cytofix/Cytoperm™ Puffer, zwei 25 ml-Flaschen BD Perm/Wash™ Puffer (10x), eine 10 ml-Flasche BD Cytoperm™
200
RUO
4 °C
APC BrdU-Fluss-Kit