Learn More
BD APC BrdU-Fluss-Kit
Artikelnummer. 10574894
Click to view available options
Anzahl Tests:
50
200
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10574894
Marke: BD 559619
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Enthält BD Cytofix/Cytoperm™-Puffer; BD Perm/Wash™-Puffer; BD Cytoperm Plus Puffer; FITC-markierter Anti-BrdU-Antikörper; DNase; BrdU; 7-AAD; Kit-Handbuch
Anzahl Tests 50
Kennzeichnung RUO
Produkttyp APC BrdU-Fluss-Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FITC BrdU Flow Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde