Learn More
BD Difco™ Salmonellen H-Antiserum i.
Artikelnummer. 11712894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 mL
Packungsgröße:
3 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11712894 3 mL 3 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Die Produkte enthalten Natriumazid, das beim Einatmen, bei Hautkontakt und beim Verschlucken giftig ist und mit Blei und Kupfer zu hochexplosiven Metallaziden reagieren kann. Bei der Entsorgung mit viel Wasser spülen, um Azid-Ansammlungen zu vermeiden. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser waschen. Verpackung enthält trockenen Naturkautschuk.
Artikelnummer. 11712894 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 228241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 CHF
    214.20 CHF / 3 Milliliter
    Sparen 8.80 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Produkte enthalten Natriumazid, das beim Einatmen, bei Hautkontakt und beim Verschlucken giftig ist und mit Blei und Kupfer zu hochexplosiven Metallaziden reagieren kann. Bei der Entsorgung mit viel Wasser spülen, um Azid-Ansammlungen zu vermeiden. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser waschen. Verpackung enthält trockenen Naturkautschuk.
Qualitative Röhrchen-Agglutinationstests zur serologischen Differenzierung von Salmonellen
  • Gefriergetrocknete und polyklonale Kaninchen-Antiseren
  • Absorbiert oder nicht absorbiert, speziell für Antigene der Phase 1 oder Phase 2
  • Durchführung von 150 bis 1500 Tests
  • Identifizierung von Salmonellen durch Geißelantigene (H)
  • Natriumazid (0,2 %) wird als Konservierungsmittel verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antiserum
Menge 3 mL