Learn More
BD BD Difco™ Pseudomonas-Isolierungsagar
Beschreibung
- Trockenkulturmedien
- Wird zusammen mit Glycerin zur selektiven Isolierung und Differenzierung von P. aeruginosa auf der Basis von Pigmentbildung verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Pseudomonas-Isolierungsagar |
| Zusammensetzung | Pepton 20 g/l, Magnesiumchlorid 1,4 g/l, Kaliumsulfat 10 g/l, Irgasan™ 25 mg/l, Agar 13,6 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zusammen mit Glycerin zur selektiven Isolierung und Differenzierung von P. aeruginosa auf der Basis von Pigmentbildung verwendet. |
| Gewicht (metrisch) | 0,80 kg |