Learn More
BD Difco™ Neutralisierungspuffer für Trockenkulturmedien
Artikelnummer. 11728822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11728822 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11728822 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 236210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.45 CHF
    62.59 CHF / 100 Gramm
    Sparen 3.86 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen:
Inaktiviert Chlor und quaternäre Ammoniumverbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CCAM, COMPF, SMD
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Zusatzstoff Neutralisierungspuffer
Form Dehydriert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dehydrierte Medium
Verpackungsart Flasche
Menge 100 g