Learn More
BD Difco™ Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Click to view available options
Produkttyp:
Antiserum
Beschreibung:
Haemophilus influenzae Antiserum Poly
Haemophilus influenzae Antiserum Typ B
Haemophilus influenzae Antiserum Typ a
Haemophilus influenzae Antiserum Typ c
Haemophilus influenzae Antiserum Typ d
Haemophilus influenzae Antiserum Typ e
Haemophilus influenzae Antiserum Typ f
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
- Lyophilisiert
- Rehydratisieren auf 1 ml
- Typ: Antiseren
- Haltbarkeit: 965 Tage
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern |
| Beschreibung | Haemophilus influenzae Antiserum Typ c |
| Produkttyp | Antiserum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests für die Serotypisierung von Haemophilus influenzae |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1ML HINFLUENZAE ANTISERUM TYPE C (+2-8C)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide