missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ HYcheck™ Kontaktschieber: Hefen und Schimmelpilze mit TTC
Beschreibung
- Für Umwelttests konzipiert
- Doppelseitig mit Trypton-Soja-Agar mit 0.01 % TTC und Bengalrosa-Agar mit Chloramphenicol
- Schaufelkrümmung mit Scharnier für einfache Probenahme
Bestellinformation
Zehn Stück pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Fest |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, Papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l, 0,01 % TTC, Papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Dextrose 10 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Bengalrot 0,05 g/l, Agar 15 g/l, Chloramphenicol 0,05 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Beurteilung der mikrobiologischen Kontamination von Oberflächen oder Flüssigkeiten |
| Verpackungsart | Objektträger |
| Menge | 10 U |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?