missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ HYcheck™ Kontaktobjektträger: Enterobakterien

Artikelnummer. 11733563
Click to view available options
:
Enterobacteriaceae; 10 U
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11733563

Marke: BD 290003

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird für die Beurteilung der mikrobiologischen Kontamination von Oberflächen oder Flüssigkeiten verwendet

  • Für Umwelttests konzipiert
  • Doppelseitig mit Trypton-Soja-Agar und violett-rotem Galle-Glukose-Agar
  • Schaufelkrümmung mit Scharnier für einfache Probenahme

Bestellinformation

Zehn Stück pro Packung.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Fest
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, papaischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Pepton 7 g/l, Dextrose 10 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Gallensalze Nr. 3 1,5 g/l, Neutralrot 0,03 g/l, Kristallviolett 0,002 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beurteilen Sie die mikrobiologische Kontamination von Oberflächen oder Flüssigkeiten
Verpackungsart Objektträger
Menge 10 U
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt