Learn More
BD Difco™ HYcheck™ Kontaktschieber: Desinfektionskontrolle
Artikelnummer. 11723563
Change view
Click to view available options
Menge:
10 U
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11723563 10 U 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11723563 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 290002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zum Beurteilen der mikrobiologischen Kontamination von Oberflächen oder Flüssigkeiten verwendet. BD Difco™ HYcheck™ Kontaktobjektträger: Desinfektionskontrollen sind für Umwelttest entwickelt worden.
  • Für Umwelttests
  • Beidseitig mit Trypton-Soja und D/E-Neutralisierungsagar
  • Beweglich befestigtes Paddel ermöglicht einfache Entnahme von Proben
Bestellinformation
Zehn Stück pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, Papaischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l, Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Hefeextrakt 2,5 g/l, Dextrose 10 g/l, Natriumthioglykolat 1 g/l, Natriumthiosulfat 6 g/l, Natri
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beurteilen Sie die mikrobiologische Kontamination von Oberflächen oder Flüssigkeiten
Verpackungsart Objektträger
Menge 10 U