Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Hefe-Kohlenstoffbasis
Click to view available options
:
Hefe-Kohlenstoffbasis: 100 g
Beschreibung
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Hefe-Kohlenstoffbasis |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Kohlenstoffquelle: Dextrose 10 g/l, Aminosäuren: L-Histidin-Monohydrochlorid 1 mg/l, LD-Methionin 2 mg/l, LD-Tryptophan 2 mg/l, Vitamine: Biotin 2 μg/l, Calcium-Pantothenat 400 μg/l, Folsäure 2 μg/l, Inosit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zu Klassifizierung von Hefen basierend auf Koloniecharakteristiken und der Zellmorphologie |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 100 g |