Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar
Artikelnummer. 11783503
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11783503
Marke: BD 278820
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mäßig selektives Medium, das zur Isolierung und Differenzierung enterischer Krankheitserreger, insbesondere Shigella-Arten, empfohlen wird
  • Rezeptur: Xylose 3.5 g/l, L-Lysin 5 g/l, Lactose 7.5 g/l, Saccharose 7.5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Phenolrot 0.08 g/l, Natriumdesoxycholat 2.5 g/l, Ammoniumeisen(III)-citrat 0.8 g/l, Natriumthiosulfat 6.8 g/l, Agar 13.5 g/l
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp XLD-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Xylose 3,5 g/l, L-Lysin 5 g/l, Laktose 7,5 g/l, Saccharose 7,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Phenolrot 0,08 g/l, Natriumdesoxycholat 2,5 g/l, Eisenammoniumcitrat 0,8 g/l, Natriumthiosulfat 6,8 g/l, Agar 13,5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Differenzierung enterischer Pathogene
Verpackungsart Eimer
Menge 2 kg