Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Rezeptur: Xylose 3.5 g/l, L-Lysin 5 g/l, Lactose 7.5 g/l, Saccharose 7.5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Phenolrot 0.08 g/l, Natriumdesoxycholat 2.5 g/l, Ammoniumeisen(III)-citrat 0.8 g/l, Natriumthiosulfat 6.8 g/l, Agar 13.5 g/l
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | XLD-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Xylose 3,5 g/l, L-Lysin 5 g/l, Laktose 7,5 g/l, Saccharose 7,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Phenolrot 0,08 g/l, Natriumdesoxycholat 2,5 g/l, Eisenammoniumcitrat 0,8 g/l, Natriumthiosulfat 6,8 g/l, Agar 13,5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Differenzierung enterischer Pathogene |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Bile, extract, Ammonium iron(III) citrate