Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Seven H11 Agar-Basis
Artikelnummer. 15406090
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406090 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406090 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 212203
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Zur Isolierung von Mycobacterium tuberculosis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung 25 °C
Form Dehydriert
Medientyp Seven H11 Agar-Basis
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 1 g/l, Mononatriumglutamat 0,5 g/l, Natriumcitrat 0,4 g/l, Pyridoxin 1 mg/l, Biotin 0,5 mg/l, Eisen-Ammoniumcitrat 0,04 g/l, Ammoniumsulfat 0,5 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 1,5 g/l, Monokaliumphosphat 1,5 g/l, Magnesiumsulfat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von Mycobacterium tuberculosis
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g