Learn More
BD 500G REINFORCED CLOSTRIDIAL MEDIUM
Artikelnummer. 11728273
Click to view available options
:
Verstärktes Clostridien-Medium; 500 g
Artikelnummer. 11728273
Marke: BD 218081
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Kultivierung und Zählung von Clostridien, anderen Anaerobiern und anderen Bakterienarten aus Lebensmitteln und klinischen Proben
  • Rezeptur: Pepton 10 g/l, Rindfleischextrakt 10 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Dextrose 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, lösliche Stärke 1 g/l, Cystein-HCl 0.5 g, Natriumacetat 3 g, Agar0.5 g/l.
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Certifications
CCAM, EP, JP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CCAM, EP, JP, USP
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp Verstärktes Clostridien-Medium
Produkttyp Verstärktes Clostridien-Medium
Zusammensetzung Pepton 10 g/l, Rindfleischextrakt 10 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Dextrose 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Lösliche Stärke 1 g/l, Cystein-HCl 0,5 g, Natriumacetat 3 g, Agar 0,5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung und Zählung von Anaerobiern, insbesondere Clostridien aus Lebensmitteln und klinischen Proben
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g