Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Middlebrook-7H10-Agar
Artikelnummer. 11799042
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11799042 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11799042 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 262710
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Für den Einsatz mit Glycerin und Middlebrook-OADC-Anreicherung zum Isolieren und Kultivieren von Mykobakterien. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Middlebrook 7H10 Agar gehört zu einer großen Auswahl an Trockenmedien.
  • Dehydriert
  • Kulturmedien
  • Middlebrook-7H10-Agar
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
Certifications
ISO, 9000, EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO, 9000, EP
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp Middlebrook 7H10 Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Ammoniumsulfat 0,5 g/900 ml, Monokaliumphosphat 1,5 g/l,/900 ml, Dinatriumhydrogenphosphat 1,5 g/900 ml, Natriumcitrat 0,4 g/900 ml, Magnesiumsulfat 25 mg/900 ml, Calciumchlorid 0,5 mg/900 ml, Zinksulfat 1 mg/900 ml, Kupfersulfat 1 mg/900 ml, L-Glutaminsäure (Natriumsalz) 0,5 g/900 ml, Eisenammoniumcitrat 0,04 g/900 ml, Pyridoxin-Hydrochlorid 1 mg/900 ml, Biotin 0,5 mg/900 ml, Malachitgrün 250 μg/900 ml, Agar 15 g/900 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von Escherichia coli 25922, Mycobacterium tuberculosis H37Ra 25177, Mycobacterium kansasii, Gruppe I 12478, Mycobacterium scrofulaceum, Gruppe II 19981, Mycobacterium intracellulare, Gruppe III 13950, Mycobacterium fortuitum, Gruppe IV 6841
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g